SMB00945
Dihydroresveratrol
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
Dihydroresveratrol, 3,4′,5-Trihydroxybibenzyl, 3,5,4′-Trihydroxybibenzyl
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Poids mol.
230.26 g/mol
Conditions de stockage
(Tightly closed. Dry.)
Couleur
off-white to white
Solubilité
ethanol: 20 mg/mL
methanol: 20 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Oc1cc(cc(c1)CCc2ccc(cc2)O)O
InChI
1S/C14H14O3/c15-12-5-3-10(4-6-12)1-2-11-7-13(16)9-14(17)8-11/h3-9,15-17H,1-2H2
Clé InChI
HITJFUSPLYBJPE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable