51412C
Milieu essentiel minimum d′Eagle
with Earle′s Balanced Salts, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
MEM
About This Item
Produits recommandés
Description
for research or for further manufacturing use
Niveau de qualité
Stérilité
sterile-filtered
Forme
liquid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | stem cell: suitable
Composants
L-glutamine: no
NaHCO3: 2200 mg/L
phenol red: 10.62 mg/L
Earle’s salts (5% CO2): yes
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves