Merck
M4655
Milieu essentiel minimum d′Eagle
With Earle′s salts, L-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
MEM
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352207
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
components
sodium pyruvate: no
phenol red: yes
Earle’s salts (5% CO2): yes
HEPES: no
NaHCO3: yes
L-glutamine: yes
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Le milieu essentiel minimum (MEM), développé par Harry Eagle, est l′un des milieux de culture cellulaire de synthèse les plus largement utilisés. Les premières tentatives de culture de fibroblastes de mammifères normaux et de certains sous‑types de cellules HeLa ont révélé des besoins nutritionnels particuliers que le milieu de base d′Eagle (BME) ne pouvait pas satisfaire. D′autres études, menées sur ces cellules et d′autres en culture, ont montré que l′ajout de composés au milieu BME pouvait faciliter la croissance d′un plus grand nombre de cellules exigeantes.
Le milieu MEM, qui intègre ces modifications, contient de plus grandes concentrations d′acides aminés, de sorte qu′il se rapproche davantage de la composition protéique des cellules de mammifères mises en culture. Le milieu MEM est utilisé pour la culture d′une grande variété de cellules en monocouches. La supplémentation facultative en acides aminés non essentiels des formulations contenant des sels de Hank ou d′Eagle a permis d′élargir l′utilité de ce milieu.
Application
Produit généralement utilisé pour la croissance de lignées cellulaires fixées, comme les fibroblastes, en présence de sérum de veau fœtal, de sérum de veau ou de sérum de cheval.
Other Notes
Produit dépourvu de L-Ala, L-Asn, L-Glu, Gly, L-Pro et L-Ser.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Milieu essentiel minimum d′Eagle
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c