40395
α-Carotene
≥95.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
(+)-α-Carotene
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95.0% (HPLC)
Forme
powder
Pureté optique
enantiomeric excess: ≥95.0%
Pf
183-185 °C
λ
2 % in methylene chloride (in hexane)
Absorption UV
λ: 445-449 nm Amax
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(/C=C/[C@H]1C(C)=CCCC1(C)C)=C\C=C\C(C)=C\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(\C=C\C2=C(C)CCCC2(C)C)C
InChI
1S/C40H56/c1-31(19-13-21-33(3)25-27-37-35(5)23-15-29-39(37,7)8)17-11-12-18-32(2)20-14-22-34(4)26-28-38-36(6)24-16-30-40(38,9)10/h11-14,17-23,25-28,37H,15-16,24,29-30H2,1-10H3/b12-11+,19-13+,20-14+,27-25+,28-26+,31-17+,32-18+,33-21+,34-22+/t37-/m0/s1
Clé InChI
ANVAOWXLWRTKGA-NTXLUARGSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable