69553
α-Cryptoxanthin
≥90.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
α-Caroten-3-ol, (3R,6′R)-β,ε-Caroten-3-ol, Physoxanthin, Zeinoxanthin
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥90.0% (HPLC)
Forme
solid
λ
in hexane (with 2% dichloromethane)
Absorption UV
λ: 450 nm±10 nm Amax
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(/C=C/C1=C(C)C[C@@H](O)CC1(C)C)=C\C=C\C(C)=C\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(\C=C\[C@@H]2C(C)(C)CCC=C2C)C
InChI
1S/C40H56O/c1-30(18-13-20-32(3)23-25-37-34(5)22-15-27-39(37,7)8)16-11-12-17-31(2)19-14-21-33(4)24-26-38-35(6)28-36(41)29-40(38,9)10/h11-14,16-26,36-37,41H,15,27-29H2,1-10H3/b12-11+,18-13+,19-14+,25-23+,26-24+,30-16+,31-17+,32-20+,33-21+/t36-,37+/m1/s1
Clé InChI
NBZANZVJRKXVBH-NHWXEJKLSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable