Principaux documents
12007C
Sigma-Aldrich
Sérum de veau fœtal
Australia origin, γ-irradiated, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
FBS, FCS, sérum, sérums
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NA.71
Source biologique
bovine fetus
Niveau de qualité
Stérilité
γ-irradiated
sterile-filtered
Gamme de produits
FBS Premier
Composition
Hemoglobin, ≤25 mg/dL
Origine
Australia origin
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
≤10 EU/mL endotoxin
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Application
Le sérum de veau fœtal (FBS) originaire d'Australie est utilisé dans une large gamme d'applications de culture cellulaire. Il apporte aux cellules en culture de nombreux facteurs d'amélioration de la survie et de promotion de la croissance non définis. L'Australie possède la meilleure notation possible en matière de risque géographique pour l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), laquelle notation est déterminée par le Comité scientifique directeur en charge de l'évaluation du risque géographique d'ESB (GRB). L'Australie est classée en GRB de Niveau I.
Notes préparatoires
Irradiation gamma à l'aide d'un procédé SER-TAIN (25-35 kGy).
Remarque sur l'analyse
  • Ce produit a fait l'objet de tests pour rechercher la présence de bactéries, de virus et de mycoplasmes
  • Filtré trois fois sur membrane de 0,1 micron en conditions aseptiques
  • Taux d′endotoxines et d′hémoglobine testés
Note de bas de page
(anciennement référence F3297)
Informations légales
SER-TAIN is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Annelies Jorritsma-Smit et al.
European journal of pharmaceutical sciences : official journal of the European Federation for Pharmaceutical Sciences, 143, 105096-105096 (2019-11-02)
Therapeutic vaccination is being explored as a treatment strategy for the treatment of patients with primary or metastatic tumours. We developed a vaccine targeted to Human papillomavirus (HPV)-induced tumours based on recombinant Semliki Forest virus (rSFV) encoding a fusion protein
Li Zhou et al.
Genome biology, 9(7), R119-R119 (2008-07-31)
CD8+ NKT-like cells are naturally occurring but rare T cells that express both T cell and natural killer cell markers. These cells may play key roles in establishing tolerance to self-antigens; however, their mechanism of action and molecular profiles are
Ruth M Risueño et al.
PloS one, 3(3), e1747-e1747 (2008-03-06)
How the T cell antigen receptor (TCR) discriminates between molecularly related peptide/Major Histocompatibility Complex (pMHC) ligands and converts this information into different possible signaling outcomes is still not understood. One current model proposes that strong pMHC ligands, but not weak
Silvia Goldoni et al.
The American journal of pathology, 173(3), 844-855 (2008-08-09)
Decorin, a member of the small leucine-rich proteoglycan gene family, down-regulates members of the ErbB receptor tyrosine kinase family and attenuates their signaling, leading to growth inhibition. We investigated the effects of decorin on the growth of ErbB2-overexpressing mammary carcinoma
Damon T Jacobs et al.
Molecular biology of the cell, 20(21), 4471-4488 (2009-09-11)
Class V myosins are actin-based motor proteins that have critical functions in organelle trafficking. Of the three class V myosins expressed in mammals, relatively little is known about Myo5c except that it is abundant in exocrine tissues. Here we use
Articles
Find answers to questions (FAQs) about fetal bovine serum (FBS) that is gamma-irradiated by the SER-TAIN™ process. Request a sample of FBS at Sigma-Aldrich.com.
Find answers to questions (FAQs) about fetal bovine serum (FBS) that is gamma-irradiated by the SER-TAIN™ process. Request a sample of FBS at Sigma-Aldrich.com.
Find answers to questions (FAQs) about fetal bovine serum (FBS) that is gamma-irradiated by the SER-TAIN™ process. Request a sample of FBS at Sigma-Aldrich.com.
Find answers to questions (FAQs) about fetal bovine serum (FBS) that is gamma-irradiated by the SER-TAIN™ process. Request a sample of FBS at Sigma-Aldrich.com.
Afficher tout
Contenu apparenté
Découvrez notre gamme de sérums de veau fœtal (FBS) et identifiez le FBS adapté à vos besoins et à votre budget. Demander un échantillon de sérum.
Découvrez notre gamme de sérums de veau fœtal (FBS) et identifiez le FBS adapté à vos besoins et à votre budget. Demander un échantillon de sérum.
Explore our portfolio of fetal bovine serum (FBS) and determine the right FBS for your lab needs and budget. Request a serum sample.
Explore our portfolio of fetal bovine serum (FBS) and determine the right FBS for your lab needs and budget. Request a serum sample.
Afficher tout