12106C
Sérum de veau fœtal
USA origin, Heat Inactivated, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
FBS, FCS, sérum, sérums
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
bovine fetus
Niveau de qualité
Stérilité
sterile-filtered
Gamme de produits
FBS Premier
Composition
hemoglobin, ≤20 mg/dL
Origine
USA origin
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
≤10 EU/mL endotoxin
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Application
Notes préparatoires
Remarque sur l'analyse
- Taux d′endotoxines et d′hémoglobine testés
- Tested for the presence of bacteria, virus, and mycoplasma
- Triple filtered with 0.1 micron membrane under aseptic conditions
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Protocoles
Protocole du test au WST-1 pour la mesure de la viabilité, de la prolifération, de l'activation et de la toxicité cellulaires. Instructions de préparation du réactif WST-1 et exemples d'applications. Foire aux questions et guide de résolution des problèmes liés au test au WST-1.
WST-1 assay protocol for cell viability and cytotoxicity measurements with preparation instructions, applications, FAQs, and troubleshooting.
WST-1 assay protocol for cell viability and cytotoxicity measurements with preparation instructions, applications, FAQs, and troubleshooting.
Protocole du test au WST-1 pour la mesure de la viabilité, de la prolifération, de l'activation et de la toxicité cellulaires. Instructions de préparation du réactif WST-1 et exemples d'applications. Foire aux questions et guide de résolution des problèmes liés au test au WST-1.