12003C
Sérum de veau fœtal
Australia origin, USDA approved, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
FBS, FCS, sérum, sérums
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
bovine fetus
Niveau de qualité
Stérilité
sterile-filtered
Gamme de produits
FBS Premier
Qualité
USDA approved
Composition
Hemoglobin, ≤25 mg/dL
Origine
Australia origin
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
≤10 EU/mL endotoxin
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Application
Remarque sur l'analyse
- Taux d′endotoxines et d′hémoglobine testés
- Tested for the presence of bacteria, virus, and mycoplasma
- Triple filtered with 0.1 micron membrane under aseptic conditions
Note de bas de page
Souvent commandé avec ce produit
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Articles
Review the basics of using fetal bovine (or calf) serum for cell culture and how sourcing and regulations affect the price of sera for cell-based assays.
Révisez les bases de l'utilisation du sérum bovin (ou de veau) fœtal dans la culture de cellules, et redécouvrez comment la provenance et la réglementation affectent le prix des sérums impliqués dans les tests cellulaires.
Protocoles
Protect your investment with best practices for storing and thawing FBS and other sera. Sample FBS for validation in your cell culture protocol.
Contenu apparenté
Découvrez notre gamme de sérums de veau fœtal (FBS) et identifiez le FBS adapté à vos besoins et à votre budget. Demander un échantillon de sérum.
Explore our portfolio of fetal bovine serum (FBS) and determine the right FBS for your lab needs and budget. Request a serum sample.
Découvrez notre gamme de sérums de veau fœtal (FBS) et identifiez le FBS adapté à vos besoins et à votre budget. Demander un échantillon de sérum.
Découvrez notre gamme de sérums de veau fœtal (FBS) et identifiez le FBS adapté à vos besoins et à votre budget. Demander un échantillon de sérum.