T63703
α,α,α-Trifluorotoluene
≥99%
Synonyme(s) :
Benzotrifluoride
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
5.04 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
38.83 mmHg
Essai
≥99%
Forme
liquid
Limite d'explosivité
0.34-6.3 %
Indice de réfraction
n20/D 1.414 (lit.)
pb
102 °C (lit.)
Pf
−29 °C (lit.)
Densité
1.19 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
FC(F)(F)c1ccccc1
InChI
1S/C7H5F3/c8-7(9,10)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Clé InChI
GETTZEONDQJALK-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
46.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
8 °C - closed cup