Key Documents
8.41554
Sigma-Aldrich
Benzotrifluoride
for synthesis
Synonyme(s) :
Benzotrifluoride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H5F3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
Numéro de classement CE :
202-635-0
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
53 hPa ( 25 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
650 °C
Puissance
15000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Limite d'explosivité
1.4-9.3 % (v/v)
Point d'ébullition
100-103 °C/1013 hPa
Pf
-29 °C
Température de transition
flash point 12 °C
Solubilité
0.45 g/L (Hydrolysis)
Densité
1.197 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C7H5F3/c8-7(9,10)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Clé InChI
GETTZEONDQJALK-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.186 - 1.190
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
46.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
8 °C - closed cup