Key Documents
284513
Sigma-Aldrich
Chlorobenzene
anhydrous, 99.8%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H5Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
112.56
Numéro Beilstein :
605632
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3.86 (vs air)
Pression de vapeur
11.8 mmHg ( 25 °C)
Pureté
99.8%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
1178 °F
Limite d'explosivité
7.1 %
Impuretés
<0.005% water
Résidus d'évap.
<0.0005%
Indice de réfraction
n20/D 1.524 (lit.)
Point d'ébullition
132 °C (lit.)
Pf
−45 °C (lit.)
Densité
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Clc1ccccc1
InChI
1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Clé InChI
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Chlorobenzene may be used in the arylation of 2-isobutylthiazole in the presence of palladium (II) acetate-butyldi-1-adamantylphosphine to form 5-phenyl-2-isobutylthiazole. It may also be used as a solvent for the synthesis of rhodium II tetrakis(triphenylacetate) dimer, an efficient rhodium catalyst for nitrene C-H insertion reactions.
Autres remarques
The article number 284513-6X1L will be discontinued. Please order the single bottle 284513-1L which is physically identical with the same exact specifications.
Pictogrammes
FlameExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
80.6 °F
Point d'éclair (°C)
27 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Preparation of 4-spirocyclohexyloxazolidinone by C-H bond nitrene insertion
Huard K and Lebel H
Organic Syntheses, 86, 59-59 (2009)
K. Huard and H. Lebel,
Organic Syntheses, 86, 59-69 (2009)
Efficient recyclable organic solar cells on cellulose nanocrystal substrates with a conducting polymer top electrode deposited by film-transfer lamination.
Zhou Y, et al.
Organic Electronics, 15(3), 661-666 (2014)
Palladium (II) acetate-butyldi-1-adamantylphosphine catalyzed arylation of electron-rich heterocycles. preparation of 5-phenyl-2-isobutylthiazole.
Organic Syntheses, 89, 105-105 (2009)
Catalysts based on pillared clays for the oxidation of chlorobenzene.
Aznarez A, et al.
Catalysis Today, 246, 15-27 (2015)