PHR2107
Acétaldéhyde
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
Éthanal
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1002811
Densité de vapeur
1.52 (vs air)
Pression de vapeur
14.63 psi ( 20 °C)
Famille d'API
acetaldehyde
Forme
liquid
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Température d'inflammation spontanée
365 °F
Limite d'explosivité
60 %
Conditionnement
ampule of 3x1.2 mL
Indice de réfraction
n20/D 1.332 (lit.)
Point d'ébullition
21 °C (lit.)
Pf
−125 °C (lit.)
Densité
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC=O
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
Clé InChI
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Application
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-40.0 °F
Point d'éclair (°C)
-40 °C