Key Documents
8.00004
Sigma-Aldrich
Acetaldehyde
for synthesis
Synonyme(s) :
Acetaldehyde, Ethanal, Acetic Aldehyde, Ethyl Aldehyde
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C2H4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
44.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352114
Numéro de classement CE :
200-836-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
1006 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
140 °C
Limite d'explosivité
4-57 % (v/v)
pH
5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Point d'ébullition
20.4 °C/1013 hPa
Pf
-123 °C
Température de transition
flash point -20 °C
Densité
0.78 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
Clé InChI
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Acetaldehyde is an organic compound and one of the significant aldehydes. Acetaldehyde is employed to produce acetic anhydride, acetic acid, cellulose acetate, pyridine derivatives, pentaerythritol, peracetic acid, and terephthalic acid. Furthermore, it is used as a solvent.
Application
Acetaldehyde is used as a raw material to synthesis acetal(1,1-dimetoxyethane) using Smopex 101 fibres catalyst.
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 5°C/ 4°C): 0.798 - 0.801
Pictogrammes
FlameExclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-38.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-38.89 °C - closed cup
Acetaldehyde dimethylacetal synthesis with Smopex 101 fibres as catalyst/adsorbent
Gandi GK, et al.
Chemical Engineering Science, 62(4), 907-918 (2007)
Acetaldehyde
Hagemeyer, HJ
Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology (2014)