Key Documents
W200336
Sigma-Aldrich
Acétaldéhyde
greener alternative
natural, FG
Synonyme(s) :
Éthanal
About This Item
Formule linéaire :
CH3CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
44.05
Numéro FEMA:
2003
Numéro Beilstein :
505984
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
89
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
5.001
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
FG
Halal
Kosher
natural
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Densité de vapeur
1.52 (vs air)
Pression de vapeur
14.63 psi ( 20 °C)
Pureté
≥99% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
365 °F
Limite d'explosivité
60 %
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice de réfraction
n20/D 1.332 (lit.)
pH
5 (20 °C)
Point d'ébullition
21 °C (lit.)
Pf
−125 °C (lit.)
Densité
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Autre catégorie plus écologique
Propriétés organoleptiques
ethereal
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC=O
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
Clé InChI
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
L′acétaldéhyde est un important composé volatil aromatisant qui est présent dans les vins de type sherry et dans de nombreux fruits. Il est principalement utilisé comme ingrédient aromatisant dans les produits laitiers, les jus de fruits et les boissons gazeuses.
Nous nous engageons à vous proposer des produits plus respectueux de l'environnement, appartenant à l'une des quatre catégories d'alternatives plus écologiques. Ce produit est biosourcé et présente des améliorations significatives vis-à-vis des principes suivants de la chimie verte : “Conception de méthodes de synthèse moins dangereuses” et “Utilisation de ressources renouvelables”.
Application
  • Identification of acetaldehyde based on plasmonic patterns of a gold nanostructure conjugated with chromophore and H(2)O(2): a new platform for the rapid and low-cost analysis of carcinogenic agents by colorimetric affordable test strip (CATS).: This study presents a novel method for detecting acetaldehyde using gold nanostructures, offering a fast, affordable solution for monitoring this carcinogenic compound (Shadjou N et al., 2024).
  • Optimisation and characterisation of KOH-activated carbon obtained from Baijiu spent grains for the mitigation of risk factors in alcoholic beverages.: This paper explores the use of KOH-activated carbon for absorbing acetaldehyde from alcoholic beverages, reducing its carcinogenic risk (Sun B et al., 2024).
  • Single-site iron-anchored amyloid hydrogels as catalytic platforms for alcohol detoxification.: Discusses the development of novel iron-anchored amyloid hydrogels that catalyze the breakdown of acetaldehyde, a harmful metabolite of alcohol (Mezzenga R et al., 2024).
Attention
Peut former une petite quantité de trimère.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-38.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-38.89 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 9-9 (1997)
Jelen H
Food Flavors: Chemical, Sensory and Technological Properties, 291-291 (2011)
Yannai S
Dictionary of Food Compounds with CD-ROM: Additives, Flavors, and Ingredients, 7-7 (2012)
Marjie L Hard et al.
Placenta, 24(2-3), 149-154 (2003-02-05)
Significant interindividual variability exists following maternal alcohol consumption; not all children born to alcoholic women manifest the symptoms associated with foetal alcohol spectrum disorder (FASD). To investigate the potential role of the placenta as a source of variability by determining
Neil R McGregor
Alcohol (Fayetteville, N.Y.), 41(7), 469-478 (2007-11-06)
Recent introduction of several commercial Kudzu root (Pueraria lobata) containing hangover remedies has occurred in western countries. The available data is reviewed to assess if there are any potential concerns in relationship to the development of neoplasm if these products
Articles
Navigating the complexities of labeling flavors as natural in the EU is crucial for food manufacturers. Recent discussions on the use of genetically modified microorganisms in flavor production have sparked debate, potentially reshaping the definition of natural flavors.
Navigating the complexities of labeling flavors as natural in the EU is crucial for food manufacturers. Recent discussions on the use of genetically modified microorganisms in flavor production have sparked debate, potentially reshaping the definition of natural flavors.
Navigating the complexities of labeling flavors as natural in the EU is crucial for food manufacturers. Recent discussions on the use of genetically modified microorganisms in flavor production have sparked debate, potentially reshaping the definition of natural flavors.
Navigating the complexities of labeling flavors as natural in the EU is crucial for food manufacturers. Recent discussions on the use of genetically modified microorganisms in flavor production have sparked debate, potentially reshaping the definition of natural flavors.
Afficher tout