PHR1564
Carprofen Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
Carbazole
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1096702
Pression de vapeur
400 mmHg ( 323 °C)
Famille d'API
carprofen
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 200 mg
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Point d'ébullition
355 °C (lit.)
Pf
243-246 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
c1ccc2c(c1)[nH]c3ccccc23
InChI
1S/C12H9N/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12(10)13-11/h1-8,13H
Clé InChI
UJOBWOGCFQCDNV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4 - Carc. 2 - Muta. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
428.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
220.0 °C - closed cup