PHR1956
Acide D-glucuronique
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
Acide glucosiduronique
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1294319
Famille d'API
d-glucuronic acid
Forme
powder
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 200 mg
Pf
159-161 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES
O[C@@H]1O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C(O)=O
InChI
1S/C6H10O7/c7-1-2(8)4(5(10)11)13-6(12)3(1)9/h1-4,6-9,12H,(H,10,11)/t1-,2-,3+,4-,6+/m0/s1
Clé InChI
AEMOLEFTQBMNLQ-QIUUJYRFSA-N
Description générale
D-Glucuronic Acid, a naturally occurring hexuronic acid, contains two reactive sites― anomeric hydroxyl and carboxylic acid.
Application
Remarque sur l'analyse
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable