PHR1213
Benzyl benzoate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
Benzoic acid benzyl ester
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1062008
Pression de vapeur
1 mmHg ( 125 °C)
Famille d'API
benzyl benzoate
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Température d'inflammation spontanée
896 °F
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.568 (lit.)
Point d'ébullition
323-324 °C (lit.)
Pf
17-20 °C (lit.)
Densité
1.118 g/mL at 20 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
O=C(OCc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c15-14(13-9-5-2-6-10-13)16-11-12-7-3-1-4-8-12/h1-10H,11H2
Clé InChI
SESFRYSPDFLNCH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Benzyl benzoate is an acaricidal drug effective against scabies mites belonging to the genus Dermatophagoides.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produits recommandés
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
298.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
148 °C - closed cup