Documents
PHR1019
Supelco
Alcool benzylique
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
Benzèneméthanol
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
108.14
Numéro Beilstein :
878307
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
eCl@ss :
39023110
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to Ph. Eur. Y0000167
traceable to USP 1061901
Densité de vapeur
3.7 (vs air)
Pression de vapeur
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
Famille d'API
benzalkonium chloride
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Température d'inflammation spontanée
817 °F
Durée de conservation
~3 yr
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.539 (lit.)
Point d'ébullition
203-205 °C (lit.)
Pf
−16-−13 °C (lit.)
Densité
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
OCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
Clé InChI
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Les étalons secondaires pharmaceutiques pour applications de contrôle qualité constituent une option de substitution pratique et rentable à la production d′étalons de travail en interne par les laboratoires pharmaceutiques et de production.
L′alcool benzylique est utilisé en tant qu′agent conservateur dans les produits pharmaceutiques (à des concentrations allant jusqu′à 2 %) et comme solubilisant (à une concentration de 5 %). Ce produit est efficace contre les organismes à Gram positif.
Application
Ces étalons secondaires sont qualifiés comme matières de référence certifiées. Ils peuvent être utilisés dans plusieurs applications analytiques, y compris, mais sans s′y limiter, dans les tests de libération de lots et le développement de méthodes d′analyse qualitative et quantitative dans le secteur pharmaceutique, les essais de contrôle de la qualité des aliments et boissons, et dans d′autres procédures requérant un étalonnage.
L′alcool benzylique peut être utilisé comme étalon de référence pharmaceutique pour le dosage d′analytes dans les formulations pharmaceutiques par chromatographie et spectrophotométrie.
Remarque sur l'analyse
Ces étalons secondaires permettent une traçabilité multiple aux étalons primaires USP, EP (Ph. Eur.) et BP, selon les sources disponibles.
Autres remarques
Ce matériau de référence certifié (CRM) est produit et certifié conformément aux normes ISO 17034 et ISO/CEI 17025. Toutes les informations relatives à son utilisation figurent sur le certificat d′analyse.
Note de bas de page
Pour voir un exemple de certificat d′analyse pour ce produit, saisir LRAC1678 dans le champ ci-dessous. Il s′agit d′un certificat à titre d′exemple uniquement et ne correspond pas nécessairement au lot que vous recevrez.
Produits recommandés
Vous avez la possibilité de trouver un matériau de référence numérique pour ce produit sur notre plateforme en ligne ChemisTwin® dédiée à la RMN. Vous pouvez utiliser cet équivalent numérique sur ChemisTwin® pour confirmer l'identité et quantifier les composés de vos échantillons (avec un étalon externe numérique). Quelques clics suffisent pour afficher un spectre RMN de cette substance et effectuer une comparaison en ligne avec votre échantillon. Cliquez ici pour en savoir plus et commencer votre essai gratuit.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
213.8 °F - DIN 51758
Point d'éclair (°C)
101 °C - DIN 51758
Les clients ont également consulté
Simultaneous spectrophotometric determination of benzyl alcohol and diclofenac in pharmaceuticals using methods based on the first derivative of the optical density ratio.
Ghasemi J, et al.
Pharmaceutical Chemistry Journal, 39(12) (2005)
Simultaneous spectrophotometric determination of piroxicam and benzyl alcohol in gel forms.
Goger NG, et al.
Chem. Anal. (Warsaw), 50(6), 1059-1059 (2005)
Simultaneous determination of bifonazole and benzyl alcohol in pharmaceutical formulations by reverse-phase HPLC.
Cudina OA, et al.
Chromatographia, 61(7-8), 415-418 (2005)
Full spectrum and selected spectrum based multivariate calibration methods for simultaneous determination of betamethasone dipropionate, clotrimazole and benzyl alcohol: Development, validation and application on commercial dosage form.
Darwish HW, et al.
Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 169, 50-57 (2016)
Kelly Roberta Francisco et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 28(41), 14531-14539 (2012-09-13)
Polymers formed by the self-assembly of a bis(urea)-based polymer, 2,4-bis(2-ethylhexylureido)toluene (EHUT), in organic solvents such as octane are promising systems with remarkable rheological properties. This is the first self-assembled polymer recently reported as a hydrodynamic drag reducer for hydrocarbons. The