Key Documents
PHL83239
Isogentisin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
1,3-Dihydroxy 7-methoxyxanthone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H10O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
258.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥90.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
InChI
1S/C14H10O5/c1-18-8-2-3-11-9(6-8)14(17)13-10(16)4-7(15)5-12(13)19-11/h2-6,15-16H,1H3
Clé InChI
FVIYCYAHKMJVJK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable