Merck
Toutes les photos(7)
Principaux documents
P7632
Sigma-Aldrich
Pararosaniline Base
crystalline
Synonyme(s) :
Parafuchsin, Paramagenta
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H19N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
305.37
Numéro C.I. (Colour Index):
42500
Beilstein:
2148632
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Nom du produit
Pararosaniline Base, crystalline
Forme
crystalline
Niveau de qualité
Couleur
purple
Pf
205 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
ethanol: 1 mg/mL, clear to hazy
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
Nc1ccc(cc1)C(O)(c2ccc(N)cc2)c3ccc(N)cc3
InChI
1S/C19H19N3O/c20-16-7-1-13(2-8-16)19(23,14-3-9-17(21)10-4-14)15-5-11-18(22)12-6-15/h1-12,23H,20-22H2
Clé InChI
KRVRUAYUNOQMOV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Davide Tamburro et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(47), 19178-19188 (2011-10-18)
Many low-abundance biomarkers for early detection of cancer and other diseases are invisible to mass spectrometry because they exist in body fluids in very low concentrations, are masked by high-abundance proteins such as albumin and immunoglobulins, and are very labile.