P3750
Pararosaniline hydrochloride
>85% purity (HPLC), powder
Synonyme(s) :
Pararosaniline chloride
About This Item
Produits recommandés
product name
Pararosaniline hydrochloride, >85.0% (HPLC)
Niveau de qualité
Pureté
>85.0% (HPLC)
Forme
powder or crystals
Couleur
green to very dark green
Pf
268-270 °C
Solubilité
ethanol: 1 mg/mL
εmax
≥17000 at 286-292 nm in 50% ethanol at 0.003 g/L
≥80000 at 543-549 nm in 50% ethanol at 0.003 g/L
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
Cl.Nc1ccc(cc1)C(\c2ccc(N)cc2)=C3/C=CC(=N)C=C3
InChI
1S/C19H17N3.ClH/c20-16-7-1-13(2-8-16)19(14-3-9-17(21)10-4-14)15-5-11-18(22)12-6-15;/h1-12,20H,21-22H2;1H
Clé InChI
JUQPZRLQQYSMEQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- to prepare Schiff reagent
- to stain cow endometrial cytology samples
- to counterstain Prussian blue sections of mice brains
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges