CRM355
TPH - Sandy Loam 1
certified reference material, pkg of 100 g
Synonyme(s) :
Sand matrix CRM, TPH
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Caractéristiques
Certified TPH Concentration - 7040 mg/Kg
TPH Source: Gasoline/Diesel
Conditionnement
pkg of 100 g
Fabricant/nom de marque
RTC CRM355-100
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Matrice
soil
pH
7.51
Application(s)
environmental
Format
matrix material
Température de stockage
2-30°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 1B
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable