UST127
TPH Mix
certified reference material, 2000 μg/mL in dichloromethane: carbon disulfide (50:50)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
100
300
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 1.5 mL
Fabricant/nom de marque
RTC UST-127
Concentration
2000 μg/mL in dichloromethane: carbon disulfide (50:50)
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
environmental
petroleum
Format
matrix material
Température de stockage
2-30°C
Description générale
Application
Autres remarques
Analyte
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
-22.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-30 °C - closed cup