Key Documents
BCR142R
Light sandy soil (trace elements)
BCR®, certified reference material
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Agence
BCR®
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
environmental
Format
matrix material
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
BCR142R
Informations légales
BCR is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Małgorzata Suska-Malawska et al.
Environmental monitoring and assessment, 191(2), 57-57 (2019-01-11)
In arid and semi-arid zones, atmospheric dust of different origins influences soil chemistry and plant biomass composition. Thus, studies on plant accumulation of heavy metals and rare earth elements (RREs) should include some assessments of potential eolian deposition. Here, we