C4955
Calcium nitrate tetrahydrate
BioXtra, ≥99.0%
Synonyme(s) :
Ca(NO3)2, Calcium dinitrate, Calcium nitrate
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
BioXtra
Niveau de qualité
Essai
≥99.0%
Forme
powder
Impuretés
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
Pf
44 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
Traces de cations
Al: ≤0.002%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.01%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Chaîne SMILES
O.O.O.O.[Ca++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Ca.2NO3.4H2O/c;2*2-1(3)4;;;;/h;;;4*1H2/q+2;2*-1;;;;
Clé InChI
ICSSIKVYVJQJND-UHFFFAOYSA-N
Application
- Exploration of Whitlockite Nanostructures for Hemostatic Applications.: This study explores the use of Whitlockite nanostructures, synthesized using calcium nitrate tetrahydrate, for their potential in hemostatic applications. The findings suggest that these nanostructures can significantly enhance blood clotting, making them a viable option for medical use (Jain et al., 2024).
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges