09839
Ammonium phosphate dibasic
BioUltra, ≥99.0% (T)
Synonyme(s) :
Ammonium hydrogenphosphate, Diammonium hydrogenphosphate, di-Ammonium hydrogenphosphate (sec)
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
BioUltra
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (T)
Impuretés
insoluble matter, passes filter test
pH
7.5-9.0 (25 °C, 1 M in H2O)
Pf
155 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
Traces de cations
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
Absorption UV
λ: 260 nm Amax: 0.065
λ: 280 nm Amax: 0.065
Chaîne SMILES
N.N.OP(O)(O)=O
InChI
1S/2H3N.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H3,1,2,3,4)
Clé InChI
MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable