202967
Calcium nitrate hydrate
99.997% trace metals basis
Synonyme(s) :
Nitric acid calcium salt hydrate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99.997% trace metals basis
Forme
crystals and lumps
Impuretés
≤35.0 ppm Trace Metal Analysis
Pf
45 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O.[Ca++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Ca.2NO3.H2O/c;2*2-1(3)4;/h;;;1H2/q+2;2*-1;
Clé InChI
JJIQGEZLLWXYKV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Crack-Repair Efficiency: Evaluating the efficiency of calcium nitrate in the self-healing of cracks in steel fiber-reinforced concrete beams (Milla et al., 2019).
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Ox. Sol. 3
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Articles
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.