Merck
Toutes les photos(5)
Principaux documents
C3023
Sigma-Aldrich
CHAPS, hydraté
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
3-[(3-Cholamidopropyl)diméthylammonio]-1-propanesulfonate hydrate, CHAPS
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C32H58N2O7S · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
614.88 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161900
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
bovine bile
Niveau de qualité
Qualité
HPLC grade
Description
zwitterionic
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Poids mol.
614.88 g/mol (anhydrous basis)
Conditions de stockage
dry at room temperature (tightly closed)
Technique(s)
dialysis: suitable
electrophoresis: suitable
Impuretés
<0.04% DMF
CMC
8 mM
Pf
157 °C (dec.) (lit.)
Température de transition
cloud point >100 °C
Solubilité
water: 50 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O.C[C@H](CCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C32H58N2O7S.H2O/c1-21(8-11-29(38)33-14-6-15-34(4,5)16-7-17-42(39,40)41)24-9-10-25-30-26(20-28(37)32(24,25)3)31(2)13-12-23(35)18-22(31)19-27(30)36;/h21-28,30,35-37H,6-20H2,1-5H3,(H-,33,38,39,40,41);1H2/t21-,22+,23-,24-,25+,26+,27-,28+,30+,31+,32-;/m1./s1
Clé InChI
SJCUTFKCLFLIFE-JWTJKVBLSA-N
Description générale
Le CHAPS hydraté, un détergent zwittérionique dérivé de l'acide cholique, se démarque comme un excellent outil pour la recherche en biochimie et en biologie cellulaire, en particulier dans la solubilisation des protéines membranaires. Ce détergent polyvalent, présentant à la fois des caractéristiques des détergents du type sulfobétaïne et des détergents du type acide biliaire, possède un taux de solubilité remarquable en solution aqueuse, supérieur à 50 %. Il a un rôle déterminant dans la stabilisation des complexes protéine-ADN, qui peuvent ainsi conserver leur activité biochimique en solution.
Largement utilisé comme tampon dans diverses applications de recherche, le CHAPS hydraté se comporte comme un tensioactif amphiphile, qui permet de solubiliser les protéines membranaires plasmatiques et de diluer les composants des dosages. En particulier, son élimination aisée par dialyse ou filtration sur gel ne fait que confirmer son attrait et en fait une option de choix pour la détermination des masses moléculaires par fluorimétrie. Cette caractéristique souligne l'adaptabilité du CHAPS hydraté dans différents protocoles expérimentaux. Il est toutefois conseillé de faire preuve de prudence dans les essais impliquant des ions métalliques ou des métaux polyvalents sensibles aux agents chélatants non spécifiques. Outre son usage conventionnel, le CHAPS hydraté sert aussi de matrice polymère dans les essais de liaison, où il permet d'éliminer efficacement les ions métalliques présents dans les solutions protéiques.
Application
Une solution de CHAPS à 0,2 % p/v a été utilisée pour éliminer de l′endothélium cérébral par perfusion cérébrale. Du CHAPS à 2 % p/v a servi de tampon de réhydratation en complément de thiourée et d′urée pour l′extraction de protéines. Du CHAPS 10 mM a été employé avec un mélange NaCl, Tris–Cl, pH 7,6, EDTA 0,15 M en guise de tampon de lyse dans une analyse western blot. Le CHAPS a servi de tampon d′hybridation dans une méthode d′hybridation in situ de SNC immature de mammifère.
Caractéristiques et avantages
  • Produit adapté à la recherche en biochimie et en biologie cellulaire.
  • Peut être utilisé en dialyse et en électrophorèse.
  • Produit de grande pureté convenant aux applications de recherche.
Autres remarques
Pour de plus amples informations sur notre gamme de Produits biochimiques, merci de compléter ce formulaire.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Brain-derived neurotrophic factor of the cerebral microvasculature: a forgotten and nitric oxide-dependent contributor of brain-derived neurotrophic factor in the brain.
Monnier A, et al.
Acta Physiol., 219(4), 790-802 (2017)
Identification of a scavenger receptor homologue on nonspecific cytotoxic cells and evidence for binding to oligodeoxyguanosine.
Kaur H, et al.
Fish & Shellfish Immunology, 15(3), 169-181 (2003)
Procedures for whole-mount immunohistochemistry and in situ hybridization of immature mammalian CNS.
Luque JM, et al.
Brain Res. Protoc., 2(2), 165-173 (1998)
Dependence of critical micelle concentration of a zwitterionic detergent on ionic strength: implications in receptor solubilization.
Chattopadhyay A and Harikumar KG
Febs Letters, 391(1-2), 199-202 (1996)
Karol Kaiser et al.
Nature communications, 10(1), 1498-1498 (2019-04-04)
WNTs are lipid-modified proteins that control multiple functions in development and disease via short- and long-range signaling. However, it is unclear how these hydrophobic molecules spread over long distances in the mammalian brain. Here we show that WNT5A is produced
Protocoles
This page shows how to solubilize membrane proteins with products from Cytiva.