19899
CHAPS 100 mM solution
Synonyme(s) :
CHAPS solution
About This Item
Produits recommandés
Description
zwitterionic
Forme
liquid
Poids mol.
614.88 g/mol
Concentration
100 mM in H2O
Technique(s)
protein quantification: suitable
CMC
8 mM
Température de transition
cloud point >100 °C
Densité
1.01 g/mL at 20 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C[C@H](CCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)CC4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C32H58N2O7S/c1-21(8-11-29(38)33-14-6-15-34(4,5)16-7-17-42(39,40)41)24-9-10-25-30-26(20-28(37)32(24,25)3)31(2)13-12-23(35)18-22(31)19-27(30)36/h21-28,30,35-37H,6-20H2,1-5H3,(H-,33,38,39,40,41)/t21-,22?,23-,24-,25+,26+,27-,28+,30+,31+,32-/m1/s1
Clé InChI
UMCMPZBLKLEWAF-RFCNGIAKSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves