BP772
(−)-Menthol
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonyme(s) :
5-méthyl-2-(1-méthyléthyl)cyclohexanol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
menthol
Forme
crystalline
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
BP
Application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Chaîne SMILES
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1O
InChI
1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10-/m1/s1
Clé InChI
NOOLISFMXDJSKH-KXUCPTDWSA-N
Description générale
Application
Also used in monographs such as:
Conditionnement
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
201.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
94 °C - closed cup