Key Documents
63660
Supelco
(−)-Menthol
analytical standard
Synonyme(s) :
5-méthyl-2-(1-méthyléthyl)cyclohexanol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H20O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.27
Numéro Beilstein :
1902293
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
85151701
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Activité optique
[α]20/D −50±1°, c = 10% in ethanol
Pureté optique
enantiomeric ratio: ≥99:1 (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
~43 °C
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES 
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1O
InChI
1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10-/m1/s1
Clé InChI
NOOLISFMXDJSKH-KXUCPTDWSA-N
Description générale
(-)-Menthol is a cyclic terpene alcohol that occurs in mentha species.It is responsible for their distinctive odor and flavor.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: mentha
Agent important pour la résolution des acides ; ses applications récentes incluent ; transformation asymétrique des malonates induite par cristallisation ; auxiliaire chiral
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
201.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
94 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Menthol: a refreshing look at this ancient compound
Patel T, et al.
Journal of the American Academy of Dermatology, 57(5), 873-878 (2007)
M. Ihara et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 9-9 (1988)
G. Solladie et al.
Synthesis, 173-173 (1987)
J.-M. Brunel et al.
The Journal of Organic Chemistry, 58, 7313-7313 (1993)
N. Katagiri et al.
The Journal of Organic Chemistry, 53, 227-227 (1988)