89503
Ammonium Nitrogen Standard for IC
1000 mg/L N as NH4+ in water (nominal concentration), TraceCERT®
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Gamme de produits
TraceCERT®
Concentration
1000 mg/L N as NH4+ in water (nominal concentration)
Technique(s)
ion chromatography: suitable
Application(s)
environmental
food and beverages
Format
single component solution
Description générale
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Liaison
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable