61699
Hydroxyde de potassium solution
0.1 M KOH in water (0.1N), Eluent concentrate for IC
Synonyme(s) :
Potassium hydroxide solution
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Concentration
0.1 M KOH in water (0.1N)
Technique(s)
ion chromatography: suitable
Chaîne SMILES
[K+].[O-][H]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Clé InChI
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
- Depolymerization of poly(ethylene terephthalate) (PET) flakes.
- Synthesis of potassium bicarbonate and potassium carbonate.
- As an eluent in the nonsuppressor ion chromatography to separate and determine inorganic and organic anions.
- Saponification of fruit seed oil to determine tocopherols and tocotrienols.
Liaison
Notes préparatoires
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter