19399
Nitric acid/Dipicolinic acid concentrate
HNO3 17 mM and Dipicolinic acid 17 mM in water, IC eluent concentrate (10x) for Metrosep C 6
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Qualité
HNO3 17 mM and Dipicolinic acid 17 mM in water
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Concentration
17 mM Dipicolinic acid in H2O
17 mM HNO3 in H2O
Technique(s)
ion chromatography: suitable
Description générale
Application
Metrohm IC application note AN-C-145: Ammoniumtraces besides excess sodium using 940 Professional IC Vario and directconductivity detection.
Metrohm IC application note AN-C-142: Separationof the standard cations on the high-capacity Metrosep C 6 separation columns
Attention
Liaison
Notes préparatoires
Remarque sur l'analyse
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable