Étalons pour la chromatographie ionique
La chromatographie ionique (IC) permet de séparer des molécules chargées en fonction de leur affinité pour une résine échangeuse d'ions. Elle peut être de deux types : à échange de cations ou à échange d'anions. L'IC permet de doser les ions en solution aqueuse jusqu'au niveau des parties par billion (ppt). C'est l'une des meilleures méthodes d'analyse quantitatives d'ions à l'échelle du ppt. Le développement d'appareils et de colonnes modernes a fait de l'IC un outil d'analyse rapide, simple et fiable.
L'étalonnage et le contrôle qualité d'un système IC sont d'une importance vitale et nécessitent la sélection d'étalons appropriés. Nous proposons un large éventail de matériaux de référence pour la chromatographie ionique, allant des étalons mono-ion aux étalons multi-ions. Ces étalons sont fréquemment utilisés entre autres dans les secteurs agro-alimentaire, pharmaceutique et de l'environnement.
Notre gamme se compose de MRC des marques Certipur® et TraceCERT® bien connues. Ces matériaux de référence certifiés sont produits dans le cadre d'une double accréditation ISO/CEI 17025 et ISO 17034. Les MRC sont traçables jusqu'aux matériaux de référence étalons (SRM) du NIST (National Institute of Standards and Technology).
Catégories les plus demandées
Products
Ressources apparentées
- Ion Chromatography for Sugar Testing in Food and Environmental Analysis
In this article we demonstrate how well ion chromatography is suited as an analytical technique for sugar analysis e.g. in apple juice, milk, and dust samples.
- Analytix: Organic Acid Certified Reference Materials for IC
This Analytix issue explores tools and techniques that improve accuracy in chemical analysis. It highlights the use of certified reference materials in areas like food safety, herbal medicine testing, and pesticide detection. Topics include high-purity acids, LC-MS solvents, and methods for detecting bacteria and moisture.
Kits et étalons multi-ions
Notre sélection se compose d'une série de plus de 38 solutions de matériaux de référence multi-anions et multi-cations. Les produits TraceCERT® sont des matériaux de référence certifiés fabriqués selon une double accréditation ISO/CEI 17025 et ISO 17034.
Notre offre comprend également un kit de QI/QO/QP pour la chromatographie ionique. Ce produit peut permettre de tester la linéarité de la détection, la précision de l'injecteur et l'effet mémoire (carry-over) de l'injecteur. Les étalons de 50 mg/kg permettent de tester la répétabilité (précision de l'injecteur) tandis que les étalons de 1 000 mg/kg permettent de vérifier l'effet mémoire (carry-over) maximum durant l'injection. Les étalons de 5 - 100 mg/kg servent à démontrer la linéarité du détecteur.
Anions
Notre offre comprend une gamme complète de plus de 40 solutions étalons différentes d'anions organiques et inorganiques mono-élément de la marque TraceCERT®. Ces produits sont fournis à une concentration de 1 000 mg/l.
Cations
Nous proposons 15 solutions de matériaux de référence certifiés de cations TraceCERT®, notamment pour l'ion ammonium, ainsi que certains des ions alcalins, alcalino-terreux et de métaux de transition les plus couramment testés. Tous les produits sont disponibles avec une concentration de 1 000 mg/l et sont certifiés selon l'ISO/CEI 17025 et l'ISO 17034.
Glucides et sucres
Nous proposons des solutions de matériaux de référence certifiés TraceCERT® pour l'analyse des mono et disaccharides par chromatographie ionique. Les MRC disponibles concernent le fructose, le galactose, le glucose, le lactose, le sucrose et le glycérol.