78750
Phenyl isocyanate
for HPLC derivatization, LiChropur™, ≥99.0% (GC)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for HPLC derivatization
LiChropur™
Niveau de qualité
Pression de vapeur
1.4 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Technique(s)
HPLC: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.535 (lit.)
n20/D 1.536
pb
162-163 °C (lit.)
Pf
−30 °C (lit.)
Densité
1.096 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=C=Nc1ccccc1
InChI
1S/C7H5NO/c9-6-8-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
Clé InChI
DGTNSSLYPYDJGL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
123.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
51 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter