70221
Formiate d'ammonium
eluent additive for LC-MS, LiChropur™, ≥99.0%
Synonyme(s) :
Acide formique ammonium salt
About This Item
Produits recommandés
Description
anionic
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (calc. on dry substance, NT)
≥99.0%
Forme
crystals
Qualité
LiChropur™
Technique(s)
LC/MS: suitable
Impuretés
insoluble matter, passes filter test
<2% water
Résidus de calcination (900 °C)
<0.1% (as SO4)
pH
5.5-7.5 (25 °C, 1 M in H2O)
Pf
119-121 °C (lit.)
Solubilité
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
Densité
1.26 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Traces de cations
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤5 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Na: ≤5 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
λ
1 M in H2O
Absorption UV
λ: 260 nm Amax: ≤0.01
λ: 280 nm Amax: ≤0.01
Chaîne SMILES
N.OC=O
InChI
1S/CH2O2.H3N/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);1H3
Clé InChI
VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Le formiate d′ammonium a été utilisé dans la séparation de médicaments anti‑inflammatoires non stéroïdiens et de mélanges d′oligosaccharides par électrochromatographie capillaire. Il est également employé dans l′analyse de phosphatidylsérines, de triacylglycérols et de produits de l′oxydation de triacylglycérols, et d′acides oligogalacturoniques par des méthodes HPLC et HPLC-MS.
Informations légales
Application
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Ultra-high performance liquid chromatographic (UHPLC) separation of 12 nucleosides using Supel™ Carbon LC column in 15 minutes for use in identification and quantitation of nucleoside biomarkers.
Ultra-high performance liquid chromatographic (UHPLC) separation of 12 nucleosides using Supel™ Carbon LC column in 15 minutes for use in identification and quantitation of nucleoside biomarkers.
Ultra-high performance liquid chromatographic (UHPLC) separation of 12 nucleosides using Supel™ Carbon LC column in 15 minutes for use in identification and quantitation of nucleoside biomarkers.
Ultra-high performance liquid chromatographic (UHPLC) separation of 12 nucleosides using Supel™ Carbon LC column in 15 minutes for use in identification and quantitation of nucleoside biomarkers.
Protocoles
Separation of Sorbitol; Mannitol
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCAfficher plusNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique