73345
Dibutylammonium acetate solution
0.5 M in H2O, LiChropur™, suitable for ion pair chromatography
Synonyme(s) :
Dibutylamine acetate Concentrate
About This Item
Produits recommandés
Forme
solution
Niveau de qualité
Qualité
LiChropur™
Conditionnement
pkg of 25 ML Volume containing 10 ML of product
Concentration
0.5 M in H2O
Technique(s)
LC/MS: suitable
ion pair chromatography: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.348
Chaîne SMILES
CC(O)=O.CCCCNCCCC
InChI
1S/C8H19N.C2H4O2/c1-3-5-7-9-8-6-4-2;1-2(3)4/h9H,3-8H2,1-2H3;1H3,(H,3,4)
Clé InChI
MQFIKAWTCOXAAY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable