304050
Triethyl orthoformate
anhydrous, 98%
Synonyme(s) :
Diethoxymethoxyethane, 1,1,1-Triethoxymethane
About This Item
Produits recommandés
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Densité de vapeur
5.11 (vs air)
Pression de vapeur
2.9 mmHg ( 20 °C)
Essai
98%
Forme
liquid
Impuretés
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
Résidus d'évap.
<0.0005%
Indice de réfraction
n20/D 1.391 (lit.)
pb
146 °C (lit.)
Pf
−76 °C (lit.)
Densité
0.891 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCOC(OCC)OCC
InChI
1S/C7H16O3/c1-4-8-7(9-5-2)10-6-3/h7H,4-6H2,1-3H3
Clé InChI
GKASDNZWUGIAMG-UHFFFAOYSA-N
Application
- Formyl ferrocene by reacting with ferrocene in the presence of aluminium chloride.[1]
- 5-Nitropyridines via cyclocondensation with nitroacetone and different enamines.[2]
- 3-Aryl-4(3H)-quinazolinones by reacting with anthranilic acid via heterocyclization catalyzed by concentrated sulfuric acid.[3]
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
95.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
35 °C - closed cup