132624
Tetramethyl orthocarbonate
98%
Synonyme(s) :
Orthocarbonic acid tetramethyl ester, Tetramethoxymethane
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.385 (lit.)
Point d'ébullition
114 °C (lit.)
Pf
−5 °C (lit.)
Densité
1.023 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COC(OC)(OC)OC
InChI
1S/C5H12O4/c1-6-5(7-2,8-3)9-4/h1-4H3
Clé InChI
AHJWSRRHTXRLAQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
71.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
22 °C - closed cup