Key Documents
8.00885
Sigma-Aldrich
Trimethyl orthoformate
for synthesis
Synonyme(s) :
Trimethyl orthoformate, Methyl orthoformate, Orthoformic acid trimethyl ester
About This Item
Formule linéaire :
CH(OCH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
106.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
Numéro de classement CE :
205-745-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
10 hPa ( 7 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
255 °C
Puissance
3130 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
1.4-44.6 % (v/v)
Point d'ébullition
102 °C/1013 hPa
Pf
-53 °C
Température de transition
flash point 13 °C
Solubilité
10 g/L (Hydrolysis)
Densité
0.97 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C4H10O3/c1-5-4(6-2)7-3/h4H,1-3H3
Clé InChI
PYOKUURKVVELLB-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.968 - 0.970
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
55.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
13 °C - closed cup