26402
Aluminium distearate
purum, 4.5-6% Al basis
Synonyme(s) :
Stearic acid aluminum salt
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Qualité
purum
Forme
powder
Concentration
4.5-6% Al
Impuretés
≤0.002% heavy metals (as Pb)
≤7% free acid (as stearic acid)
Résidus de calcination
10-12%
Perte
≤1.5% loss on drying, 105 °C, 3 h
Solubilité
water: insoluble
Chaîne SMILES
[Al](OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC.O
InChI
1S/2C18H36O2.Al.H2O/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;;/h2*2-17H2,1H3,(H,19,20);;1H2/q;;+2;/p-2
Clé InChI
ZFBYSSBIQZUBBE-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable