Key Documents
114537
Sigma-Aldrich
Rouge de phénol sodium salt
ACS reagent, Dye content 90 %
Synonyme(s) :
Phénolsulfonephtaléine sodium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H13NaO5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
376.36
Numéro Beilstein :
6260026
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Forme
powder or crystals
Composition
Dye content, 90%
Limpidité de la solution
passes test
Technique(s)
titration: suitable
Couleur
red to very dark red
visual transition interval
6.8-8.2, yellow to red
6.8-8.2, yellow to red
Pf
285 °C (dec.) (lit.)
λmax
423 nm
ε (coefficient d'extinction)
≥19000 at 422-426 nm in methanol
≥900 at 256-269 nm in methanol
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[Na+].Oc1ccc(cc1)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4ccc([O-])cc4
InChI
1S/C19H14O5S.Na/c20-15-9-5-13(6-10-15)19(14-7-11-16(21)12-8-14)17-3-1-2-4-18(17)25(22,23)24-19;/h1-12,20-21H;/q;+1/p-1
Clé InChI
HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M
Application
Le rouge de phénol a été employé dans la préparation d′une solution saline tamponnée au phosphate (PBS) additionnée de rouge de phénol destinée à un essai microfluidique pour la culture simultanée de multiples types de cellules. Il a également été utilisé dans un essai de détection de H2O2 (peroxyde d′hydrogène) à l′aide de peroxydase de raifort - rouge de phénol (HRP-PR) pour identifier des composés cycliques redox.
Peut servir d′indicateur de pH.
Actions biochimiques/physiologiques
Le rouge de phénol est un indicateur de pH qui vire du jaune au rouge.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Profiling the NIH Small Molecule Repository for compounds that generate H2O2 by redox cycling in reducing environments.
Soares KM, et al.
Assay and Drug Development Technologies, 8, 152-174 (2010)
Microfluidic assay for simultaneous culture of multiple cell types on surfaces or within hydrogels.
Shin Y, et al.
Nature Protocols, 7, 1247-1259 (2012)
TiO2 nanotube arrays of 1000 ?m length by anodization of titanium foil: phenol red diffusion.
Paulose M, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 111, 14992-14997 (2007)