Merck
Toutes les photos(5)
Principaux documents
205486
Sigma-Aldrich
Xylenol Blue
indicator grade, Dye content 90 %
Synonyme(s) :
p-Xylenol Blue, p-Xylenolsulfonephthalein
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C23H22O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
410.48
Beilstein:
363132
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
Qualité
indicator grade
Niveau de qualité
Forme
powder
Composition
Dye content, 90%
Technique(s)
titration: suitable
Plage de pH utile
1.2-2.8, red to yellow(acid)
8.0-9.8, yellow to violet(alkaline)
Pf
212 °C (dec.) (lit.)
λmax
424 nm
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
Cc1cc(c(C)cc1O)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(C)c(O)cc4C
InChI
1S/C23H22O5S/c1-13-11-20(24)15(3)9-18(13)23(19-10-16(4)21(25)12-14(19)2)17-7-5-6-8-22(17)29(26,27)28-23/h5-12,24-25H,1-4H3
Clé InChI
MGUKYHHAGPFJMC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Xylenol Blue is a dark brown powder and it belongs to the class of sulfonephthalein dyes. Xylenol Blue changes color from red (pH 1.2) to yellow (2.8) and yellow (8.0) to blue (9.6). It is widely used in food storage, drugs, determining bacterial growth, microbial assays and determining lipase.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
R. W. Sabnis
Handbook of Acid-Base Indicators (2007)