Key Documents
1.11748
Supelco
Phenol red sodium salt
pH indicator, ACS
Synonyme(s) :
Phenol red sodium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H13NaO5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
376.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171502
Numéro de classement CE :
252-057-8
Nomenclature NACRES :
NA.21
product name
Phenol red sodium salt, indicator ACS
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Perte
≤8.0% loss on drying, 110°C
visual transition interval
1.2-3.0, brown-orange to yellow(1st transition range)
6.5-8, brownish-yellow to red-violet(2nd transition range)
Pf
285 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C19H14O5S.Na/c20-15-9-5-13(6-10-15)19(14-7-11-16(21)12-8-14)17-3-1-2-4-18(17)25(22,23)24-19;/h1-12,20-21H;/q;+1/p-1
Clé InChI
HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M
Remarque sur l'analyse
1st transition range: pH 1.2 - pH 3.0brownish orange - yellow
2nd transition range: pH 6.5 - pH 8.0brownish yellow - red violet
Appearance of solution: passes test
Loss on drying (110 °C): ≤ 8.0 %
Transition range (according to ACS): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable