07245
Methyl 4-aminobutyrate hydrochloride
≥99.0% (AT)
Synonyme(s) :
4-Aminobutyric acid methyl ester hydrochloride, GABA methyl ester hydrochloride, Methyl 4-aminobutanoate hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (AT)
Forme
crystals
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Couleur
colorless
Pf
120-125 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
Cl.COC(=O)CCCN
InChI
1S/C5H11NO2.ClH/c1-8-5(7)3-2-4-6;/h2-4,6H2,1H3;1H
Clé InChI
WPGPRLVPWACBHW-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable