07270
Methyl 6-aminohexanoate hydrochloride
≥99.0% (AT)
Synonyme(s) :
Methyl 6-aminocaproate hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (AT)
Forme
powder or crystals
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Couleur
white
Pf
117-124 °C
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
Cl.COC(=O)CCCCCN
InChI
1S/C7H15NO2.ClH/c1-10-7(9)5-3-2-4-6-8;/h2-6,8H2,1H3;1H
Clé InChI
YSLDOTFAFZJPOC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable