04991
2,6-Lutidine
analytical standard
Synonyme(s) :
2,6-Diméthylpyridine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥99.7% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.497 (lit.)
n20/D 1.499
Point d'ébullition
143-145 °C (lit.)
Pf
−6 °C (lit.)
Densité
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES
Cc1cccc(C)n1
InChI
1S/C7H9N/c1-6-4-3-5-7(2)8-6/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
OISVCGZHLKNMSJ-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
91.4 °F
Point d'éclair (°C)
33 °C