Key Documents
COLLB-RO
Roche
Collagénase B
from Clostridium histolyticum
About This Item
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Code UNSPSC :
12352204
Source biologique
Clostridium histolyticum
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Forme
lyophilized
Conditionnement
pkg of 100 mg (11088807001)
pkg of 2.5 g (11088831001)
pkg of 500 mg (11088815001)
Fabricant/nom de marque
Roche
Concentration
0.5-2.5 mg/mL
pH optimal
6.0-8.0
Application(s)
sample preparation
Température de stockage
2-8°C
Description générale
La collagénase B est préparée à partir de cultures de Clostridium histolyticum par filtration, précipitation au sulfate d′ammonium, dialyse et lyophilisation. La collagénase issue de Clostridium histolyticum est une enzyme collagénolytique. Elle interagit avec des substances ressemblant au collagène et est responsable de la dégradation du collagène en peptides de petite taille. Elle est largement utilisée pour désagréger de nombreux types de tissus (poumon, cœur, muscle, os, tissu adipeux, foie, rein, cartilage, glande mammaire, placenta, vaisseaux sanguins, cerveau, tumeurs, par exemple) et pour préparer des suspensions unicellulaires destinées à la mise en place de systèmes de culture de cellules primaires. Il est recommandé d′utiliser la collagénase B lorsque le rendement et la viabilité revêtent un caractère critique.
Spécificité
La collagénase dégrade le collagène natif. La clostripaïne, les enzymes de type trypsine et les protéases neutres dégradent également d′autres protéines.
Application
La collagénase Roche issue de Clostridium a servi à la préparation de cellules de nombreux type de tissus différents, notamment des hépatocytes, des adipocytes, des îlots de Langerhans, des cellules épithéliales, des cellules musculaires, des cellules endothéliales, etc. Il convient néanmoins de déterminer empiriquement la capacité de chaque lot de l′enzyme à s′attaquer à un tissu particulier.
La collagénase B a été utilisée pour préparer des cellules d′aorte de souris et de tissus de cancer colorectal.
Caractéristiques
Activité enzymatique :
Activité collagénase : >0,15 U/mg (selon Wünsch) (à +25 °C, substrat : 4-phényl-azobenzyl-oxycarbonyl-Pro-Leu-Gly-Pro-D-Arg)
Activités d′enzymes contaminantes : activité trypsine, clostripaïne et protéase neutre.
La collagénase B présente une activité collagénase normale à élevée et une activité clostripaïne plus haute que la moyenne (généralement > 10 U/mg).
Inhibiteurs :
Inhibiteurs de collagénases : EDTA, EGTA, Cys, His, DTT, 2-mercaptoéthanol
La collagénase n′est pas inhibée par le sérum.
Inhibiteurs de la clostripaïne : TLCK
Inhibiteurs de la trypsine : aprotinine, inhibiteur de trypsine (blanc d′œuf, soja), sérum
Définition de l'unité
L′activité de la collagénase fournie par Roche est exprimée en unités de Wünsch (1 μmol de produit formé par minute à +25 °C avec le substrat de Wünsch).
Les activités collagénasessont souvent exprimées en unités de Mandl (1 μmol de leucine libérée à partir de collagène en 5 heures à +37 °C).
Malheureusement, il n′existe pas de facteur de conversion constant entre ces deux unités d′activité, car l′unité de Mandl est en partie dépendante de la concentration de protéases contaminantes dans la préparation de collagénase, ce qui constitue une variable non définie. Comparativement à une préparation brute, une préparation de collagénase pure donnerait une activité spécifique en unités Mandl plus faible. Les préparations de Clostridium donnent habituellement des facteurs de conversion d′environ 1/1800 (par exemple, un lot particulier de collagénase de Clostridium contenait environ 0,15 U Wünsch/mg et 250 U Mandl/mg).
Notes préparatoires
Activateur : Ca2+
Concentration de travail : 0,5 à 2,5 mg/ml
Conditions de stockage (solution de travail) : -15 à -25 °C
Roche recommande de ne reconstituer que la quantité de lyophilisat nécessaire pour une utilisation immédiate. La solution reconstituée peut être conservée jusqu′à une semaine entre -15 et -25 °C. Éviter les congélations et décongélations répétées, car l′activité diminue après reconstitution.
Reconstitution
Reconstitution dans n′importe quelle solution saline équilibrée (HBSS par exemple).
Autres remarques
Pour la recherche en sciences de la vie uniquement. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.
Pictogrammes
Exclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Bo Jin et al.
Laboratory investigation; a journal of technical methods and pathology, 85(8), 992-1002 (2005-06-21)
The regression of cirrhosis is associated with increased intrahepatic collagenolytic enzyme activity. We investigated whether collagenase supplementation via portal vein infusion can retard cirrhosis development and/or reverse cirrhosis. In all, 35 rabbits were initially assigned to study. However, because of
Hongming Miao et al.
Nature communications, 7, 11716-11716 (2016-05-18)
Metabolic reprogramming in stromal cells plays an essential role in regulating tumour growth. The metabolic activities of tumour-associated macrophages (TAMs) in colorectal cancer (CRC) are incompletely characterized. Here, we identify TAM-derived factors and their roles in the development of CRC.
Wuzhou Wan et al.
Cardiovascular research, 97(3), 580-588 (2012-11-28)
Recent evidence suggests that both Ccr7 and its ligands, Ccl19 and Ccl21, are present in mouse and human atherosclerotic plaques; however, the role of Ccr7 in atherogenesis is still controversial. Here, we addressed this question by using the classic apolipoprotein
Contenu apparenté
Collagenase Guide.Collagenases, enzymes that break down the native collagen that holds animal tissues together, are made by a variety of microorganisms and by many different animal cells.
Collagenase Guide.Collagenases, enzymes that break down the native collagen that holds animal tissues together, are made by a variety of microorganisms and by many different animal cells.
Collagenase Guide.Collagenases, enzymes that break down the native collagen that holds animal tissues together, are made by a variety of microorganisms and by many different animal cells.
Collagenase Guide.Collagenases, enzymes that break down the native collagen that holds animal tissues together, are made by a variety of microorganisms and by many different animal cells.