Merck
COLLA-RO
Roche
Collagénase A
from Clostridium histolyticum
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352204
Numéro CE :
NACRES:
NA.54
Specific activity:
>0.15 U/mg lyophilizate (Collagenase activity)
Biological source:
Clostridium histolyticum
Concentration:
1 mg/mL (0.1%, w/v)
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
Clostridium histolyticum
sterility
non-sterile
form
lyophilized
specific activity
>0.15 U/mg lyophilizate (Collagenase activity)
packaging
pkg of 100 mg (10103578001), pkg of 2.5 g (11088793001), pkg of 500 mg (10103586001)
manufacturer/tradename
Roche
concentration
1 mg/mL (0.1%, w/v)
color
brown
optimum pH
6.0-8.0
solubility
water: soluble
suitability
suitable for PCR
NCBI accession no.
UniProt accession no.
application(s)
cell analysis
life science and biopharma
sample preparation
foreign activity
Clostripain 9.489 U/mg, Proteases 6.067 U/mg (Azocoll ), Trypsin 0.144 U/mg (with BAEE)
storage temp.
2-8°C
Gene Information
Clostridium histolyticum ... COLA_1(1668506084)
General description
La collagénase est une protéase qui clive la protéine en triple hélice appelée collagène. Clostridium histolyticum produit six types de collagénases : α, β, γ, δ, ε et λ. Ces collagénases sont actives contre le tissu conjonctif et sont plus réactives vis-à-vis de la gélatine que du collagène. La collagénase issue de Clostridium histolyticum est particulièrement réactive, car elle digère le collagène par ses deux extrémités à des températures aussi basses que 4-10 °C.
Application
La collagénase de C. histolyticum est largement utilisée dans les applications suivantes :
  • désagrégation de nombreux types de tissus (poumon, cœur, muscle, os, tissu adipeux, foie, rein, cartilage, glande mammaire, placenta, vaisseaux sanguins, cerveau, tumeurs, cordon ombilical par exemple).
  • préparation de suspensions unicellulaires destinées à la mise en place de systèmes de culture de cellules primaires. Il est recommandé d'utiliser la collagénase A lorsque le rendement, la viabilité et la fonctionnalité revêtent un caractère critique.
  • préparation de cellules de nombreux types de tissus différents, notamment des hépatocytes, des adipocytes, des ilôts de Langerhans, des cellules épithéliales, des cellules musculaires, des cellules endothéliales, etc. Il convient néanmoins de déterminer empiriquement la capacité de chaque lot de l'enzyme à s'attaquer à un tissu particulier.
Biochem/physiol Actions
La collagénase dégrade le collagène natif. La clostripaïne, les enzymes du type trypsine et les protéases neutres dégradent également d'autres protéines.
Activité enzymatique :
Activité collagénase : >0,15 U/mg (selon Wünsch) (à +25 °C, substrat : 4-phényl-azobenzyl-oxycarbonyl-Pro-Leu-Gly-Pro-D-Arg)
Activités d'enzymes contaminantes : activité trypsine, clostripaïne et protéase neutre.
La collagénase A présente un ratio équilibré d'activités enzymatiques.
Preparation Note
Activateur : Ca2+
Inhibiteurs :
Inhibiteurs de la collagénase : EDTA, EGTA, Cys, His, DTT, 2-mercaptoéthanol
La collagénase n'est pas inhibée par le sérum.
Inhibiteurs de la clostripaïne : TLCK
Inhibiteurs de la trypsine : aprotinine, inhibiteur de trypsine (blanc d'œuf, soja), sérum
Concentration de travail : 0,5 à 2,5 mg/ml
Conditions de stockage (solution de travail) : -15 à -25 °C
Roche recommande de ne reconstituer que la quantité de lyophilisat nécessaire à une utilisation immédiate. La solution reconstituée peut être conservée jusqu'à une semaine entre -15 et -25 °C. Éviter les congélations et décongélations répétées, car l'activité diminue après reconstitution.
Conserver le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
Reconstitution dans n'importe quelle solution saline équilibrée (HBSS par exemple).
Other Notes
Contenu
Lyophilisat, non stérile
Définition de l'unité : La collagénase de Roche est dosée en unités Wünsch (1 μmol de produit formé par minute à +25 °C avec du substrat Wünsch).
L'activité de la collagénase est fréquemment indiquée en unités Mandl (1 μmol de leucine libérée par du collagène en 5 heures à +37 °C).
Malheureusement, il n'existe aucun facteur de conversion cohérent entre les deux unités d'activité, car l'unité Mandl dépend en partie de la concentration en protéases contaminantes dans la préparation de collagénase, variable impossible à définir. Comparativement à une préparation brute, une préparation de collagénase pure donnerait une activité spécifique en unités Mandl plus faible. Les préparations de Clostridium donnent habituellement des facteurs de conversion d′environ 1/1800 (par exemple, un lot particulier de collagénase de Clostridium contenait environ 0,15 U Wünsch/mg et 250 U Mandl/mg).
Produit destiné uniquement à la recherche en sciences de la vie. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.
Disclaimer
Shipping conditions may vary
pictograms
Exclamation markHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Rajesh K Mistry et al.
The Journal of biological chemistry, 291(4), 1774-1788 (2015-12-02)
The gasotransmitter, hydrogen sulfide (H2S) is recognized as an important mediator of endothelial cell homeostasis and function that impacts upon vascular tone and blood pressure. Cystathionine-γ-lyase (CSE) is the predominant endothelial generator of H2S, and recent evidence suggests that its
Jonathan A Cohen et al.
Cell, 178(4), 919-932 (2019-07-30)
Cutaneous TRPV1+ neurons directly sense noxious stimuli, inflammatory cytokines, and pathogen-associated molecules and are required for innate immunity against some skin pathogens. Important unanswered questions are whether TRPV1+ neuron activation in isolation is sufficient to initiate innate immune responses and
Exhaled Pneumocystis jirovecii output and detection of asymptomatic exhalation by facemask sampling in HIV-uninfected, immunocompromised patients
Abdulwhhab MT, et al.
Journal of Hospital Infection, 132, 20-27 (2023)
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
1108879300104061838250582
1010357800104061838250421
1010358600104061838250438